Läs mer
Selen, 99+%, pulver
Produktkod. p-3777042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10289700 100 g Glasflaska 100g
10764014 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10289700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419271000
CAS: 7782-49-2 | Se | 78,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-49-2
Molekylformel Se
Molekylvikt (g/mol) 78.97
MDL-nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI-nyckel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC-namn selen
LEDER [Se]
Specifikationer
Kokpunkt 685 °C
Kemiskt namn eller material Selenium
Smältpunkt 217 °C
Namnnotering <325 mesh
Färg Gräddvit till vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99% min
Linjär formel Se
Fieser 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Merck Index 15, 8568
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i koncentrerad syra, lätt löslig i diehtyleter, nästan olöslig i koldisulfid, olöslig i etanol
Formel vikt 78.96
Procent renhet ≥99%
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning 0,5% max
Densitet 4.81, 4.8100g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Selenium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.