Läs mer
Selen-AA-standard: Se @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3, VHG™
Beskrivning
Selenium AA-standard: Se @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selenium |
| CAS | 7782-49-2 |
| Metoder | AA/GFAA |
| Analyt- eller komponentnamn | Selenium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Se |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | elenium, elemental, Vandex |
| InChI formel | InChI=1S/Se |
| Visa mer |