Läs mer
Selenium, Black 99+, MilliporeSigma™
Produktkod. 15835020
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15835020 1 kg Plastic bottle 1kg
15815020 50 g Plastic bottle 50g
15825020 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15835020 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1077141000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7782-49-2
Molekylformel Se
Molekylvikt (g/mol) 78.97
MDL-nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI-nyckel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC-namn selenium
LEDER [Se]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenium
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 78.96
Odör Odorless
Förpackning Plastic bottle
Utseende Dark gray solid