Läs mer
selendikloridoxid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344789
Kvantitet:
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
25ml
Produktkod. 11344789
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 068108.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-23-3 | Cl2OSe | 165.87 g/mol
Selen(IV)kloridoxid används som polärt lösningsmedel för syntetiska fenolhartser. Det används också för att framställa selenoxibromid och selennitrid. Det fungerar som ett kloreringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-23-3
Molekylformel Cl2OSe
Molekylvikt (g/mol) 165.87
MDL-nummer MFCD00016327
InChI-nyckel LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid
PubChem CID 24647
LEDER O=[Se](Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 176.4°C
Kemiskt namn eller material Selenium dichloride oxide
Smältpunkt 8.5°C
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 mL
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2879
Merck Index 14,8435
Löslighetsinformation Miscible with chloroform,carbon disulphide and benzene.
Formel vikt 165.87
Procent renhet 99%
Brytningsindex 1.651
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.42 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.