Läs mer
Selenium, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10569010 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10569010 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10569010 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0441/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 690°C
Smältpunkt 220°C
CAS 7782-49-2
Färg Svart till grått
Fysisk form Fast
Kvantitet 25 g
Molekylformel Se
MDL-nummer MFCD00134090 MFCD00011224
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
InChI-nyckel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Se]
IUPAC-namn selen
Molekylvikt (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Formel vikt 78.96g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Selenium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.