Läs mer
Selen(I)klorid, 99 %
Produktkod. 11460251
Change view
Kvantitet:
25 g
2 x 25 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460251 2 x 25 g 50g
11323758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460251 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040239.6Y
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 10025-68-0 | Cl2Se2 | 228,84 g/mol
Selenmonoklorid används i elektronik, instrumentering och andra industriella ändamål. Det används som ett reagens för syntes av Se-innehållande föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-68-0
Molekylformel Cl2Se2
Molekylvikt (g/mol) 228.84
MDL-nummer MFCD00011226
InChI-nyckel VIEXQFHKRAHTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diselenium dichloride, selenium monochloride, selenium chloride se2cl2, unii-2a5292fc4p, selenium i chloride, dichlorodiselenane, dichloro perselenide, se2cl2, selenium i chloride, ampuled under argon trace metals basis 25g
PubChem CID 66206
IUPAC-namn kloroselanyl selenohypoklorit
LEDER Cl[Se][Se]Cl
Specifications
Kokpunkt 127 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Selenium(I) chloride
Smältpunkt -85 °C
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 x 25 g
Odör Surt
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 2.77 g/mL
UN-nummer UN2922
Merck Index 14,8432
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten; Löslig i kloroform, bensen, koltetraklorid, koldisulfid
Formel vikt 228.83
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.