Läs mer
Selenisotopstandard: Se @ 10 μg/ml i 2 % HNO3 (anrikat i Se-78), VHG™
Beskrivning
Selenisotopstandard: Se @ 10 μg/ml i 2 % HNO3 (anrikat i Se-78)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selenium 78 |
| CAS | 14833-16-0 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Selenium 78 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | 78Se |
| Synonym | 78Se |
| LEDER | [78Se] |
| IUPAC-namn | Selen 78 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Visa mer |