Läs mer
Selenisotopstandard: Se @ 10 μg/ml i 2 % HNO3 (anrikat i Se-82), VHG™
Produktkod. 17994166
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
17994166 50 ml
1 options
Produktkod. 17994166 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLIS82SE50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Selenisotopstandard: Se @ 10 μg/ml i 2 % HNO3 (berikat i Se-82)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenium 82
CAS 14687-58-2
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Selenium 82
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 82Se
Synonym 82Se
LEDER [82Se]
IUPAC-namn Selenium 82
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 81.92
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 81,9167 g/mol