Läs mer
Selen(IV)bromid, 99+%
Produktkod. 11470251
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470251 5 g 5g
11333758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470251 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040240.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7789-65-3 | Br4Se | 398,587 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-65-3
Molekylformel Br4Se
Molekylvikt (g/mol) 398.587
MDL-nummer MFCD00049766
InChI-nyckel VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g
PubChem CID 82246
LEDER [Se](Br)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenium(IV) bromide
Smältpunkt 70 °C till 80 °C (dekomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Känslighet Känslig för fukt
UN-nummer UN2923
Merck Index 14,8437
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten; Löslig i koldisulfid, kloroform, etylbromid
Formel vikt 398.6
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.