Läs mer
Selen(IV)oxid, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11327007
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327007 5 g 5g
11317007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010854.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110,97 g/mol
I organiska reaktioner används selendioxid ofta som ett oxiderande reagens som används för att utföra allyliska oxidationer, Riley oxidation, syntes av dioner, etc. Det används för att ge glas en röd färg. Den finner användning som toner vid fotografisk framkallning och en aktiv ingrediens i vissa kallblånande lösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7446-08-4
Molekylformel O2Se
Molekylvikt (g/mol) 110.97
MDL-nummer MFCD00003562
InChI-nyckel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
IUPAC-namn selendioxid
LEDER O=[Se]=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Selenium(IV) oxide
Smältpunkt 340 °C till 350 °C (sublimering)
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3283
Merck Index 14,8434
Löslighetsinformation Löslig i vatten, bensen, etanol och metanol. Sprangly lösligt i aceton och ättiksyra.
Formel vikt 110.96
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Selenium(IV) oxide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenium dioxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.