Läs mer
selen(IV)oxid, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048554
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11327007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010854.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
I organiska reaktioner används selendioxid ofta som ett oxiderande reagens som används för att utföra allyliska oxidationer, Riley oxidation, syntes av dioner, etc. Det används för att ge glas en röd färg. Den finner användning som toner vid fotografisk framkallning och en aktiv ingrediens i vissa kallblånande lösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-08-4
Molekylformel O2Se
Molekylvikt (g/mol) 110.97
MDL-nummer MFCD00003562
InChI-nyckel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
IUPAC-namn selendioxid
LEDER O=[Se]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenium(IV) oxide
Smältpunkt 340°C to 350°C (sublimation)
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3283
Merck Index 14,8434
Löslighetsinformation Soluble in water,benzene,ethanol and methanol. Sprangly soluble in acetone and acetic acid.
Formel vikt 110.96
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Selenium(IV) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Selenium dioxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.