Läs mer
Selen(IV)oxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selenium dioxide |
| CAS | 7446-08-4 |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | O2Se |
| Synonym | Selenium Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/O2Se/c1-3-2 |
| LEDER | O=[Se]=O |
| IUPAC-namn | Selendioxid |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.97 |
| Formel vikt | 111.9064 |