Läs mer
Selenium(IV) oxychloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10577943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10577943 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10577943 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 318490050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 180.0°C
Kemiskt namn eller material Selenium(IV) oxychloride
Smältpunkt 9.0°C
Namnnotering 97%
CAS 7791-23-3
Färg Yellow
Fysisk form Liquid
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel Cl2OSe
Linjär formel SeOCl2
MDL-nummer MFCD00016327
Synonym selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
InChI-nyckel LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Se](Cl)Cl
Molekylvikt (g/mol) 165.87
PubChem CID 24647
Formel vikt 165.86
Procent renhet 97%
Förpackning Glass bottle
Densitet 2.43, 2.4300g/mL