Läs mer
Selen organometalliska standarder, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11915184 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11915184 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11915184 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGSE82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 SEK
    906.06 SEK / 50g
    Save 133.94 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Se1000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenium Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7782-49-2, 64742-65-0
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Fysisk form Vätska
Molekylformel Se
MDL-nummer MFCD00134090 MFCD00011224
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Se]
IUPAC-namn selen
Lösningsmedel eller matris Basolja 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:27568
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning