Läs mer
Selenium, plasma standard solution, Specpure™ Se 1000μg/mL Produktkod.: 11351409
Selenium, plasma standard solution, Specpure™ Se 1000μg/mL
Produktkod. p-4408591
50 mL, 50ml
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Produktkod. 11351409
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013845.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Se 1000 μg/ml
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenium
Namnnotering plasma standard solution
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%, Selenium: 0.15%, Water: 94.9%
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1545753 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum07/04/2025 Produktkod013845.AP,013845.AE,013845.AD
Partinummer1542100 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/03/2025 Produktkod013845.AP,013845.AE,013845.AD
Partinummer1542101 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/03/2025 Produktkod013845.AP,013845.AE,013845.AD
Partinummer1524707 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum13/03/2025 Produktkod013845.AP,013845.AE,013845.AD
Partinummer1524488 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum04/02/2025 Produktkod013845.AP,013845.AE,013845.AD
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Selenium, plasma standard solution, Specpure™ Se 1000μg/mL >