Läs mer
Selen, pulver, 99+%
Produktkod. 11410990
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410990 250 g 250g
11400990 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12592.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1702.57 SEK
    1528.65 SEK / 250g
    Save 173.92 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 690 °C
Smältpunkt 224 °C till 225 °C
Kvantitet 250 g
Procent renhet ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Selenium powder
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenium