Läs mer
Selenstandard: Se @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 17992916
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17992916 100 ml
1 options
Produktkod. 17992916 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLSEN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Selenstandard: Se @ 10 μg/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenium
CAS 7782-49-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Selenium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Se
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym elenium, elemental, Vandex
InChI formel InChI=1S/Se
LEDER [Se]
IUPAC-namn Selen
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 78.96
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 79,9165 g/mol