Läs mer
Selenstandard: Se @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17920696
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17920696 200 g
17924306 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17920696 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSE1000200G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Selenstandard: Se @ 1000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenium
CAS 7782-49-2
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Selenium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Se
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym elenium, elemental, Vandex
InChI formel InChI=1S/Se
LEDER [Se]
IUPAC-namn Selen
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 78.96
Kvantitet 200 g
Formel vikt 79.9165 g/mol