Läs mer
Selenstandard: Se @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Beskrivning
Selenstandard: Se @ 1000 μg/g i kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selenium |
| CAS | 7782-49-2 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Selenium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Se |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | elenium, elemental, Vandex |
| InChI formel | InChI=1S/Se |
| LEDER | [Se] |
| Visa mer |