Läs mer
Selenstandard: Se @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17979309
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17979309 250 ml
17937109 100 ml
17938309 50 ml
17957109 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17979309 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPSEN250
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Selenstandard: Se @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenium
CAS 7782-49-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Selenium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Se
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym elenium, elemental, Vandex
InChI formel InChI=1S/Se
LEDER [Se]
IUPAC-namn Selen
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 78.96
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 79,9165 g/mol