Läs mer
Selenstandard: Se @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Produktkod. 30313713
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313713 500 ml 500ml
30309969 100 ml 100ml
30327750 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30313713 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTSEN500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenium
CAS 7782-49-2
Analyt- eller komponentnamn Selenium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Se
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym elenium, elemental, Vandex;
InChI formel InChI=1 S/Se
Lösningstyp Single Solution
LEDER [Se]
Element Se
IUPAC-namn Selen
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 78.96
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 79.9165