Läs mer
Selenium sulfide, 97%
Produktkod. 11304789
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304789 5 g 5g
11314789 50 g 50g
11394779 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 068104.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Selensulfid används som ett svampdödande medel för att behandla mjäll, seborroiskt eksem, eborré och tinea versicolor. Det är den aktiva komponenten i schampon som ett svampdödande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7488-56-4
Molekylformel S2Se
Molekylvikt (g/mol) 143.09
MDL-nummer MFCD00011227
InChI-nyckel JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC-namn thion
LEDER S=[Se]=S
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Selenium sulfide
Smältpunkt <100°C
Färg Röd till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 143.09
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.