missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Selenium (VI) Standard: Se+6 @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Selenium (VI) Standard: Se+6 @ 100 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selenium+6 |
| Metoder | Speciation |
| Analyt- eller komponentnamn | Selenium+6 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | Se6+ |
| Synonym | Se6+ |
| LEDER | [Se6+] |
| IUPAC-namn | Selenium+6 |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.96 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?