Läs mer
Seleno-D,L-ethionine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Seleno-D,L-ethionine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2Se/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 211.0112 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |