Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Seleno-L-metionin
Produktkod. 15478449
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478449 100 mg 100mg
15488449 500 mg 500mg
15468449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478449 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66902.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3211-76-5 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3211-76-5
Molekylformel C5H11NO2Se
Molekylvikt (g/mol) 196.12
MDL-nummer MFCD00037210
InChI-nyckel RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
PubChem CID 105024
ChEBI CHEBI:62621
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylselanylbutansyra
LEDER C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Seleno-L-methionine
Smältpunkt 265°C
Färg Vitt
Linjär formel CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
UN-nummer UN3283
Löslighetsinformation Soluble in water
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 196.11
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.