Läs mer
Selenomethionine, MedChemExpress
Beskrivning
Selenomethionine is a naturally occurring amino acid containing selenium, is a common natural food source of selenium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selenomethionine |
| CAS | 1464-42-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H11NO2Se |
| Synonym | Seleno-DL-methionine DL-Selenomethionine |
| Löslighetsinformation | H2O : 12.5 mg/mL (63.74 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C(N)CC[Se]C |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.11 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Visa mer |