Läs mer
Selenosulfuric Acid Dipotassium Salt, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selenosulfuric Acid Dipotassium Salt |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2K.H2O3SSe/c;;1-4(2,3)5/h;;(H2,1,2,3,5)/q2*+1;/p-2 |
| Formel vikt | 237.8008 |