Läs mer
Selenourea, 98+%
Produktkod. 10702261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10702261 1 g Glasflaska 1g
10599813 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10702261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 SEK
    640.65 SEK / 1g
    Save 84.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 630-10-4 | CH4N2Se | 123,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-10-4
Molekylformel CH4N2Se
Molekylvikt (g/mol) 123.02
MDL-nummer MFCD00008065
InChI-nyckel ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea
PubChem CID 6327594
IUPAC-namn $l^{1}-selanylmetanimidamid
LEDER C(=N)(N)[Se]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenourea
Smältpunkt 214,0 °C till 215,0 °C
Färg Grå till rosa
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC(=Se)NH2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: mycket löslig.
Formel vikt 123.02
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Selenourea
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenourea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.