Läs mer
Selenourea, 99%
Produktkod. 11384247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384247 1 g 1g
11394247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036720.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 630-10-4 | CH3N2Se | 122.02 g/mol
Selenourea is used in the synthesis of selenium heterocycles, which exhibit anti-inflammatory and anti-tumor activity. It acts as an effective ligand and form complexes with transition metals and metalloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-10-4
Molekylformel CH3N2Se
Molekylvikt (g/mol) 122.02
MDL-nummer MFCD00008065
InChI-nyckel ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea
PubChem CID 6327594
IUPAC-namn $l^{1}-selanylmethanimidamide
LEDER C(=N)(N)[Se]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenourea
Smältpunkt ∼210°C (decomposition)
Färg White to Gray
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Förpackning Ampule
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3283
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and ether.
Formel vikt 123.02
Procent renhet 99.97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.