Läs mer
Selenourea, TRC
Produktkod. 30137610
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137610 5 g
30003597 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137610 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2531035G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-10-4
Molekylformel CH4N2Se
Molekylvikt (g/mol) 123.02
Synonym 2-Selenourea, Carbamimidoselenoic Acid, Isoselenourea, NSC 227840, Selenouronium;
IUPAC-namn selenourea
LEDER NC(=[Se])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenourea
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Formel vikt 123.954