Läs mer
Selensyra, 97 %
Produktkod. 11387417
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387417 250 g 250g
11397417 5 g 5g
11377417 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012574.30
 Begränsad artikel
I lager
För användning som oxidationsmedel, som reagens för alkaloider | CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128,98 g/mol
Som oxidationsmedel, som reagens för alkaloider. Selensyra används i stålpistoler, där den ändrar färgen på stålet från silvergrå till blågrå. Det fungerar som en viktig komponent i Mecke-reagenset, som används för drogtester. Det fungerar som en källa till selen. Det fungerar som ett reagens för alkaloider och ett oxidationsmedel. Vidare används det vid märkning av radiofarmaka. Det är involverat i den organiska syntesen för framställning av glyoxal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-00-8
Molekylformel H2O3Se
Molekylvikt (g/mol) 128.98
MDL-nummer MFCD00011331
InChI-nyckel MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
IUPAC-namn selensyra
LEDER O[Se](O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Selenous acid
Färg Färglös
Smältpunkt 70 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 g
Fysisk form -4 Mesh Kristallin
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten, alkohol. Olöslig i ammoniak. Löslig i vatten och etanol.
Formel vikt 128.97
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.