Läs mer
Selensyra, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Beskrivning
Selensyra används i stålvapen, där den ändrar färgen på stålet från silvergrå till blågrå. Det fungerar som en viktig komponent i Mecke-reagenset, som används för drogtester. Det fungerar som en källa till selen. Det fungerar som ett reagens för alkaloider och ett oxidationsmedel. Vidare används det vid märkning av radiofarmaka. Det är involverat i den organiska syntesen för framställning av glyoxal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selenous acid |
| Smältpunkt | 70 °C (dekomposition) |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN3290 |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Kristallina aggregat |
| Merck Index | 14,8430 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och etanol. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.