Läs mer
Selenous Acid, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10264300 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10264300 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10264300 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0520/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 70°C
CAS 7783-00-8
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel H2O3Se
MDL-nummer MFCD00011331
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
InChI-nyckel MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[Se](O)=O
IUPAC-namn selenous acid
Molekylvikt (g/mol) 128.98
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
Formel vikt 128.97g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 2.7mbar 15
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Selenious acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.