Läs mer
Seletalisib, MedChemExpress
Produktkod. 16497166
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497166 100 mg -
16491639 1 mg -
16489707 5 mg 5mg
16487178 10 mg -
16413207 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497166 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16754
MedChemExpress Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Seletalisib
Fysisk form Solid
CAS 1362850-20-1
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H14ClF3N6O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym UCB5857
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (172.52 mM)
LEDER FC(F)(F)[C@H](NC1=C2C(C=CC=N2)=NC=N1)C3=CC4=CC=CC(Cl)=C4N=C3C5=CC=C[N+]([O-])=C5
Molekylvikt (g/mol) 482.85
Formel vikt 482.85
Procent renhet 98.88%