Läs mer
Selexipag, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selexipag |
| CAS | 475086-01-2 |
| Molekylformel | C26H32N4O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetamide','2-[4-[(5,6-diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)-, Acetamide','2-[4-[(5,6-diphenylpyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)- (9CI), 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)acetamide, 2-[4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)acetamide, ACT 293987, NS 304, Selexipag, Uptravi |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32N4O4S/c1-20(2)30(16-10-11-17-34-19-24(31)29-35(3,32)33)23-18-27-25(21-12-6-4-7-13-21)26(28-23)22-14-8-5-9-15-22/h4-9,12-15,18,20H,10-11,16-17,19H2,1-3H3,(H,29,31) |
| LEDER | CC(C)N(CCCCOCC(=O)NS(=O)(=O)C)c1cnc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)-propan-2-ylamino]butoxy]-N-methylsulfonylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.62 |
| Formel vikt | 496.2144 |