Läs mer
Digi-Sense Typ-T självhäftande tejpsonder med minikontakt, 5 fot. FEP isolerad tråd
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- De Kapton tejpen är klassad till 400 °F (203 °C).
- Tejp kan appliceras på nästan alla ytor.
- Svarstid: 1,5 sekunder eller mer.
- Varje sond kommer med en färgkodad ANSI minikontakt: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
- Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
- Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
- ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
- PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
- Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
- Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C): typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
- Sonder med plasthandtag har en maximal temperatur på °135 °C innan de påverkas.
- Dessa självhäftande prober fäster på de flesta ytor.
- Kapton-isolerad tråd och industrilim för hög temperatur och långvarig hållbarhet.
- Inkluderar 5 fot. av rak termoelementtråd med minikontakter.
Specifikationer
Specifikationer
| Analystid | ≥1,5 sek. |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C till +260 °C |
| Typ | Termoelementsond |
| För användning med (applikation) | För enkel installation och borttagning på ett brett utbud av ytor |
| Inkluderar | Minikontakt, 5 fot. FEP isolerad tråd |
| Temperatur (engelska) | -328 °F till +500 °F |
| Längd (engelska) | 1 tum |
| Längd (metrisk) | 25.4 mm |
| Bredd (metrisk) | 50.8 mm |
| Visa mer |