Läs mer
3M™ Självjusterande andningsslang
Produktkod. 15779647 Handla allt 3M Produkter
Change view
Längd (metrisk):
52,5 till 85 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15779647 52,5 till 85 cm Varje
1 options
Produktkod. 15779647 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000028067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 SEK
    526.21 SEK / Paket med 1
    Save 225.79 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
3M™ Självjusterande andningsslang för 3M™ Adflo™ Motordrivet andningsskydd och 3M™ Versaflo™ Medföljande luftregulator V-500E.
  • De nya svetshjälmarna och ansiktsskydden från 3M har QRS-typ av andningsslang (Quick Release Swivel), som möjliggör enhandsanslutning och frigöring
  • Skyddsklassen för Speedglas svetshjälm 9100FX Air reduceras till TH2 när adaptern används
  • Du kan förlänga andningsslangens livslängd genom att använda ett slangskydd eller ett kraftigt andningsslang av gummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Färg Svart
Produkttyp Andningsslang
Längd (metrisk) 52,5 till 85 cm