Läs mer
Brady™ Självsläckande Tedlar™ Utstansade omslagsetiketter för tråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17881689
Change view
Mått (L x B):
0,2 x 0,65 tum
0,25 x 0,75 tum
0,275 x 1 tum
0,5 x 1,5 tum
1,375 x 1,5 tum
Färg:
Gult
Vitt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg
17881689 0,2 x 0,65 tum Vitt
17848214 0,25 x 0,75 tum Vitt
17871359 0,275 x 1 tum Vitt
17898134 0,5 x 1,5 tum Vitt
17878264 1,375 x 1,5 tum Vitt
17868174 1,375 x 1,5 tum Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17881689 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173916
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftiga, hög temperatur, självsläckande tråd- och kabeletiketter används oftast av flyg-, försvars- och masstransportindustrier där motstånd mot vatten, olja och andra vätskor krävs.
  • Permanent lim, rivbeständig och hög motståndskraft mot vatten, olja och andra vanliga vätskor
  • RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV, uppfyller MIL-M-87958 tryckkänslig självhäftande tråd eller kabelmarkör och identifieringsspecifikation
  • För materialspecifika prestanda och egenskaper, se det tekniska databladet (TDS)
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Tillverkad av B-437 Tedlar™
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-M-87958
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material PVF
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, märkning av komponenter och utrustning, elektrisk märkning, allmän identifiering, märkning av trådar och kablar
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +135 °C
Tjocklek (engelska) 0,0036 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.091 mm
Mått (L x B) 0,2 x 0,65 tum
Längd (engelska) 0,2 tum
Bredd (engelska) 0,65 tum.
Bredd (metrisk) 16.51 mm
Höjd (metrisk) 5.08 mm
Alternativt artikelnummer M6-9-437