Läs mer
Brady™ Självsläckande Tedlar™ Utstansade omslagsetiketter för tråd och kabel för M6/M7-skrivare
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Permanent lim, rivbeständig och hög motståndskraft mot vatten, olja och andra vanliga vätskor
- RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV, uppfyller MIL-M-87958 tryckkänslig självhäftande tråd eller kabelmarkör och identifieringsspecifikation
- För materialspecifika prestanda och egenskaper, se det tekniska databladet (TDS)
- UL godkänd, CSA godkänd
- Tillverkad av B-437 Tedlar™
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-M-87958 |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | PVF |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |