Läs mer
Brady™ Självlaminerande aggressivt självhäftande vinyl omslagsetiketter för tråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17897984 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,75 x 0,5 tum
0,75 x 1 tum
1 x 0,5 tum
1 x 0,75 tum
1 x 1 tum
1,25 x 1 tum
1,5 x 0,5 tum
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum
2,5 x 1 tum
3,15 x 1,938 tum
4 x 1 tum
4 x 1,5 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
63,5 mm
80 mm
101,6 mm
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk)
17897984 3,15 x 1,938 tum M710, BMP71 80 mm
17888024 0,75 x 0,5 tum M710, BMP71 19,05 mm
17878774 0,75 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm
17817914 0,75 x 1 tum M710, BMP71 19,05 mm
17819194 1 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm
17828894 1 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm
17897974 1 x 1 tum M710, BMP71 25,4 mm
17897904 1,5 x 0,5 tum M710, BMP71 38,1 mm
17889114 1,5 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm
17827944 1,5 x 1 tum M710, BMP71 38,1 mm
17848864 1,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm
17887984 1,5 x 1,5 tum M710, BMP71 38,1 mm
17888724 1,5 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm
17877904 1,25 x 1 tum M710, BMP71 31,75 mm
17828944 1 x 0,75 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm
17838974 2,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 63,5 mm
17848034 2,5 x 1 tum M710, BMP71 63,5 mm
17868814 4 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 101,6 mm
17828814 4 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 101,6 mm
17868054 4 x 1,5 tum M710, BMP71 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 17897984 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170487
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Självlaminerande vinylomslag med hög vidhäftning är för tuffa förhållanden, inklusive miljöer med hög luftfuktighet, trådar med liten diameter och nyare trådmantlingsmaterial.
  • Pålitlig, långvarig vidhäftning till trådar med liten diameter
  • Kommer att förbli vidhäftad även i de mest fuktiga miljöerna
  • Stark vidhäftning till en mängd olika trådmantlingsmaterial, inklusive Teflon™ , silikon, flätad och traditionell PVC
  • Har ett vitt utskrivbart område och en tydlig överlamineringsyta som skyddar trycket
  • Idealisk för kontrollpaneler, elpaneler, ledningsnät, datakom och lednings- och kabel-ID
  • Tillverkad av B-417 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.107 mm
Mått (L x B) 3,15 x 1,938 tum
Längd (engelska) 3,15 tum.
Bredd (engelska) 1,938 tum.
Bredd (metrisk) 49.23 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1,938 tum.
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 49.23 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Höjd (metrisk) 80 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M7-66-417