Läs mer
Brady™ Självlaminerande blå vinyl omslags- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17891539
Change view
Mått (LxB):
1 x 1 tum.
1,5 x 0,25 tum.
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum.
2,5 x 1 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17891539 2,5 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 63,5 mm Rektangel
17811429 1 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Fyrkantig
17811439 1,5 x 0,25 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17841399 1,5 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17851659 1,5 x 0,75 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17851399 1,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17849174 1,5 x 0,75 tum. M710, BMP71 38,1 mm Rektangel
17881519 1,5 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Fyrkantig
17861589 4 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 101,6 mm Rektangel
17871589 4 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 101,6 mm Rektangel
17801659 6 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17891539 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173748
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en blå tryckbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Blått, Klart
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 2,5 x 1 tum.
Längd (engelska) 2,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Höjd (metrisk) 63,5 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer M6-21-427-BL