Läs mer
Brady™ Självlaminerande brun vinyl omlindning av tråd- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17801609
Change view
Mått (LxB):
1 x 1 tum.
1,5 x 0,25 tum.
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum.
2,5 x 1 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Höjd (metrisk) Form
17801609 1,5 x 0,25 tum. 38,1 mm Rektangel
17851589 1 x 1 tum. 25,4 mm Fyrkantig
17891369 1,5 x 0,5 tum. 38,1 mm Rektangel
17821399 1,5 x 0,75 tum. 38,1 mm Rektangel
17821419 1,5 x 1 tum 38,1 mm Rektangel
17821699 1,5 x 1,5 tum. 38,1 mm Fyrkantig
17861659 2,5 x 1 tum. 63,5 mm Rektangel
17841639 4 x 1 tum. 101,6 mm Rektangel
17891439 4 x 1,5 tum. 101,6 mm Rektangel
17891699 6 x 1,5 tum 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17801609 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173782
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en brun utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Brun, Klart
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 1,5 x 0,25 tum.
Längd (engelska) 1,5 tum
Bredd (engelska) 0,25 tum
Bredd (metrisk) 6.35 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 0,25 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 6.35 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 38,1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Alternativt artikelnummer M6-28-427-BR