Läs mer
Brady™ Självlaminerande brun vinyl omlindning av tråd- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17861659 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
1 x 1 tum
1,5 x 0,25 tum
1,5 x 0,5 tum
1,5 x 0,75 tum
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum
2,5 x 1 tum
4 x 1 tum
4 x 1,5 tum
6 x 1,5 tum
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Höjd (metrisk) Form
17861659 2,5 x 1 tum 63,5 mm Rektangel
17851589 1 x 1 tum 25,4 mm Fyrkantig
17801609 1,5 x 0,25 tum 38,1 mm Rektangel
17891369 1,5 x 0,5 tum 38,1 mm Rektangel
17821399 1,5 x 0,75 tum 38,1 mm Rektangel
17821419 1,5 x 1 tum 38,1 mm Rektangel
17821699 1,5 x 1,5 tum 38,1 mm Fyrkantig
17841639 4 x 1 tum 101,6 mm Rektangel
17891439 4 x 1,5 tum 101,6 mm Rektangel
17891699 6 x 1,5 tum 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17861659 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.00 SEK
    570.04 SEK / Paket med 100
    Save 35.96 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en brun utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Brun, Klart
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 2,5 x 1 tum
Längd (engelska) 2,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Höjd (metrisk) 63,5 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer M6-21-427-BR