Läs mer
Brady™ Självlaminerande kryogena polyesteretiketter
Produktkod. 17801719
Change view
Färg:
Vitt
Vitt, Genomskinlig
Mått (L x B):
0,5 x 1,65 tum.
0,5 x 1,75 tum.
0,5 x 2,2 tum.
0,6 x 1,8 tum.
0,6 x 2,625 tum.
1,5 x 2,25 tum.
25 fot x 0,375 tum.
25 fot x 0,5 tum.
25 fot x 1 tum.
25 fot x 1,25 tum.
28,58 mm (B) x 12,70 mm (H)
28,58 mm (B) x 9,53 mm (H)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
66,68 mm (B) x 25,40 mm (H)
95,25 mm (B) x 38,10 mm (H)
För användning med (utrustning):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) För användning med (utrustning) Formatera
17801719 Vitt, Genomskinlig 66,68 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Kassett (tejp)
17831799 Vitt, Genomskinlig 28,58 mm (B) x 9,53 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Kassett (tejp)
17831829 Vitt, Genomskinlig 28,58 mm (B) x 12,70 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Kassett (tejp)
17900730 Vitt, Genomskinlig 0,5 x 1,65 tum. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kassett (tejp)
17990720 Vitt, Genomskinlig 0,5 x 1,75 tum. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kassett (tejp)
17980720 Vitt, Genomskinlig 0,5 x 2,2 tum. BMP41, BMP51, M511 Kassett (tejp)
17900680 Vitt, Genomskinlig 0,6 x 1,8 tum. BMP41, BMP51, M511 Kassett (tejp)
17920730 Vitt, Genomskinlig 0,6 x 2,625 tum. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kassett (tejp)
17831719 Vitt, Genomskinlig 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Utstansad
17821799 Vitt, Genomskinlig 1,5 x 2,25 tum. BMP51;BMP53;M511;M510 Utstansad
17891769 Vitt, Genomskinlig 95,25 mm (B) x 38,10 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Kassett (tejp)
17841819 Vitt 25 fot x 0,375 tum. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuerligt
17960760 Vitt 25 fot x 0,5 tum. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuerligt
17871829 Vitt 25 fot x 1 tum. BMP51;BMP53;M511;M510 Kontinuerligt
17891779 Vitt 25 fot x 1,25 tum. BMP51;BMP53;M511;M510 Kontinuerligt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17801719 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170879
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk labrör och flaskor säkert för kryogen förvaring med detta självlaminerande, ultratunna polyesteretikettmaterial (B-461). Skriv ut nästan var som helst med en kompakt Brady™ bärbar etikettskrivare.
  • Idealisk för böjda ytor som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
  • Kan motstå extrema temperaturer från -196 C °till 130 C (-°320 F °till 266 F), °nedsänkning i flytande kväve och användning av autoklav
  • Beständig mot etanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50 % ättiksyra, 10 % saltsyra, 10 % Clorox lösning
  • Tillverkad med ett tydligt överlaminat som skyddar trycket och bibehåller innehållets synlighet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 120 Label(s) / Box
Kvantitet 120
Storlek (metrisk) 66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.0019 in
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Mått (L x B) 66,68 mm (B) x 25,40 mm (H)
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 2,625 tum.
Bredd (metrisk) 66.68 mm
Höjd (engelska) 1 in
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 in
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer M5-75-461