Läs mer
Brady™ Självlaminerande kryogena polyesteretiketter
Beskrivning
- Idealisk för böjda ytor som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
- Kan motstå extrema temperaturer från -196 C °till 130 C (-°320 F °till 266 F), °nedsänkning i flytande kväve och användning av autoklav
- Beständig mot etanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50 % ättiksyra, 10 % saltsyra, 10 % Clorox lösning
- Tillverkad med ett tydligt överlaminat som skyddar trycket och bibehåller innehållets synlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |