Läs mer
Brady™ Självlaminerande laboratorieetiketter av kryogen polyester för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17888444
Färg:
Gult, Klart
Klart, Vitt
Vitt
Mått (LxB):
0,187 x 1,5 tum.
0,375 x 1,125 tum.
0,375 x 1,8 tum.
0,5 x 1,125 tum.
0,5 x 1,65 tum
0,5 x 1,8 tum.
0,5 x 2,2 tum.
0,6 x 1,625 tum.
0,6 x 1,8 tum.
0,75 x 3,75 tum.
1 x 1,75 tum.
1 x 2,625 tum.
1,5 x 2,5 tum.
1,5 x 3,5 tum.
2,625 x 0,6 tum.
50 fot x 0,375 tum.
50 fot x 0,5 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Produktkod. 17888444
Brand: Brady™ 173902
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealiska för laboratorieapplikationer, dessa ultratunna, självlaminerande etiketter skyddar text på flaskor, rör, sugrör och objektglas. Används i flytande kväve och autoklavapplikationer.
  • Fungerar bra i flytande kväve och autoklavmiljöer; temperatur varierar från -196 °C till 130 C (-°320 F °till 266 °F)
  • Tål exponering för etanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50 % ättiksyra, 10 % saltsyra, 10 % kloroxlösning
  • Vit tryckbar zon på klar polyester med svart tryck
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Tillverkad av B-461 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Mått (LxB) 1,5 x 3,5 tum.
Längd (engelska) 1,5 tum
Bredd (engelska) 3,5 tum
Bredd (metrisk) 88.9 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,6 tum
Höjd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 15.24 mm
Alternativt artikelnummer M6-77-461