Läs mer
Brady™ Självlaminerande laboratorieetiketter av kryogen polyester för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17891659
Change view
Färg:
Gult, Klart
Klart, Vitt
Vitt
Mått (LxB):
0,187 x 1,5 tum.
0,375 x 1,125 tum.
0,375 x 1,8 tum.
0,5 x 1,125 tum.
0,5 x 1,65 tum
0,5 x 1,8 tum.
0,5 x 2,2 tum.
0,6 x 1,625 tum.
0,6 x 1,8 tum.
0,75 x 3,75 tum.
1 x 1,75 tum.
1 x 2,625 tum.
1,5 x 2,5 tum.
1,5 x 3,5 tum.
2,625 x 0,6 tum.
50 fot x 0,375 tum.
50 fot x 0,5 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (LxB) För användning med (utrustning) Formatera
17891659 Klart, Vitt 1,5 x 2,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad
17888144 Klart, Vitt 0,187 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp)
17818184 Klart, Vitt 0,375 x 1,125 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp)
17838444 Klart, Vitt 0,375 x 1,8 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad
17838184 Klart, Vitt 0,5 x 1,125 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp)
17888344 Klart, Vitt 0,5 x 1,65 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad
17848144 Klart, Vitt 0,5 x 1,8 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad
17808164 Klart, Vitt 0,5 x 2,2 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad
17848224 Klart, Vitt 0,6 x 1,8 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad
17864046 Klart, Vitt 0,6 x 1,625 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp)
17821579 Klart, Vitt 0,75 x 3,75 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp)
17868314 Klart, Vitt 1 x 2,625 tum. M610, M710, M611, BMP61, BMP71 Utstansad
17878254 Klart, Vitt 1 x 2,625 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad
17824758 Gult, Klart 1 x 2,625 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp)
17858354 Klart, Vitt 1 x 1,75 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp)
17888444 Klart, Vitt 1,5 x 3,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp)
17828384 Klart, Vitt 2,625 x 0,6 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad
17839134 Vitt 50 fot x 0,375 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kontinuerligt
17838324 Vitt 50 fot x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kontinuerligt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 17891659 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173487
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealiska för laboratorieapplikationer, dessa ultratunna, självlaminerande etiketter skyddar text på flaskor, rör, sugrör och objektglas. Används i flytande kväve och autoklavapplikationer.
  • Fungerar bra i flytande kväve och autoklavmiljöer; temperatur varierar från -196 °C till 130 C (-°320 F °till 266 °F)
  • Tål exponering för etanol, toluen, isopropanol, xylen, DMSO, 50 % ättiksyra, 10 % saltsyra, 10 % kloroxlösning
  • Vit tryckbar zon på klar polyester med svart tryck
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Tillverkad av B-461 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Mått (LxB) 1,5 x 2,5 tum.
Längd (engelska) 1,5 tum
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 63.5 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1,5 tum
Höjd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 38.1 mm
Alternativt artikelnummer M6-157-461