Läs mer
Brady™ Självlaminerande grå vinyl omslags- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17861509
Change view
Mått (LxB):
1 x 1 tum.
1,5 x 0,25 tum.
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum.
2,5 x 1 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Höjd (metrisk) Form
17861509 2,5 x 1 tum. 63,5 mm Rektangel
17811549 1 x 1 tum. 25,4 mm Fyrkantig
17851549 1,5 x 0,25 tum. 38,1 mm Rektangel
17831679 1,5 x 0,5 tum. 38,1 mm Rektangel
17801579 1,5 x 0,75 tum. 38,1 mm Rektangel
17851499 1,5 x 1 tum 38,1 mm Rektangel
17881439 1,5 x 1,5 tum. 38,1 mm Fyrkantig
17881409 4 x 1 tum. 101,6 mm Rektangel
17841559 4 x 1,5 tum. 101,6 mm Rektangel
17871399 6 x 1,5 tum 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17861509 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173751
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en grå utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Grå, Klart
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 2,5 x 1 tum.
Längd (engelska) 2,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Höjd (metrisk) 63,5 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer M6-21-427-GY