Läs mer
Brady™ Självlaminerande orange vinyl omslags- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Mått (LxB):
1 x 1 tum.
1,5 x 0,25 tum.
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum.
2,5 x 1 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Beskrivning
- Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en orange utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
- Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
- UL godkänd
- Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
- Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Orange, Klart |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Vinyl |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |