Läs mer
Brady™ Självlaminerande orange vinyl omslags- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17821439
Mått (LxB):
1 x 1 tum.
1,5 x 0,25 tum.
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum.
2,5 x 1 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Produktkod. 17821439
Brand: Brady™ 173763
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en orange utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Orange, Klart
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 4 x 1 tum.
Längd (engelska) 4 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Höjd (metrisk) 101,6 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M6-23-427-ELLER